missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
HCN2 Polyclonal specifically detects HCN2 in Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | HCN2 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500 |
| Formule | PBS with 1 mg/mL BSA with 0.05% Sodium Azide |
| Alias de gène | BCNG2, BCNG-2, brain cyclic nucleotide gated channel 2, brain cyclic nucleotide-gated channel 2, HAC-1, hyperpolarization activated cyclic nucleotide-gated potassium channel 2, potassium/sodium hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated channel 2 |
| Symboles de gène(s) | HCN2 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Afficher plus |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?