Learn More
HDAC6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 12834-1-AP-150UL
missing translation for 'nacreCode'NA.46
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16820764
  • 410.00€ / 150µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against residues near the C terminal of human HDAC6.
Responsible for the deacetylation of lysine residues on the N-terminal part of the core histones (H2A, H2B, H3 and H4). Histone deacetylation gives a tag for epigenetic repression and plays an important role in transcriptional regulation, cell cycle progression and developmental events. Histone deacetylases act via the formation of large multiprotein complexes. Plays a central role in microtubule-dependent cell motility via deacetylation of tubulin.
Especificaciones
Especificaciones
HDAC6
Polyclonal
Unconjugated
HDAC6
HD6, HDAC6, histone deacetylase 6, JM21, KIAA0901
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10013, 15185, 84581
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.4 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9UBN7, Q9Z2V5
Hdac6
HDAC6 Fusion Protein Ag3572
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado