Learn More
Fisherbrand™ HDPE Coated Wire Rack
HDPE Coated Wire Rack is durable for transport or sample handling. It is chemically-resistant and suitable for conical, round or flat-bottom, or plastic tubes and bottles.
Marque: Fisherbrand™
24.20 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21699" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.30000kg
Description
- Racks métallique recouvert de PEHD résistant aux produits chimiques
- Les racks peuvent être utilisés à des températures comprises entre -40°C et 121°C
- Accueille toutes les marques et tous les types de fonds coniques, ronds ou plats, en verre ou plastique, de tubes et/ou de flacons
- Les puits carrés et les trois niveaux de pont contribuent à la fixation des tubes
- Autoclavables
- Support à fond fendu
Especificaciones
Portoir pour tubes à essai | |
Autoclavables | |
Tubes | |
Non stérile | |
1 | |
240 x 190 mm | |
240 mm | |
190 mm | |
80 mm | |
16 à 20 mm |
8 x 10 | |
Bleu | |
Fil recouvert de PEHD | |
24 | |
240 x 190 x 80 mm | |
240 x 190 x 80 mm | |
9,50 in | |
7,60 in | |
3,10 in |