Learn More
Fisherbrand™ HDPE Coated Wire Rack
HDPE Coated Wire Rack is durable for transport or sample handling. It is chemically-resistant and suitable for conical, round or flat-bottom, or plastic tubes and bottles.
20.80€ - 45.00€
Spécification
Type de produit | Portoir pour tubes à essai |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Couleur | Bleu |
Capacité | Tubes |
Matériau | Fil recouvert de PEHD |
Code produit | Marque | Array | Format | Diamètre (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Array | Format | Diamètre (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16685834
|
Fisherbrand™
|
3 x 8 | 273 x 105 x 80 mm | 20 à 25 mm |
22.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16605844
|
Fisherbrand™
|
3 x 8 | 357 x 139 x 98 mm | 30 à 40 mm |
34.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16605834
|
Fisherbrand™
|
4 x 10 | 200 x 83 x 59 mm | 13 à 16 mm |
20.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16635834
|
Fisherbrand™
|
4 x 10 | 240 x 90 x 80 mm | 16 à 20 mm |
32.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16655834
|
Fisherbrand™
|
4 x 10 | 260 x 107 x 80 mm | 20 à 24 mm |
34.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16665834
|
Fisherbrand™
|
4 x 10 | 290 x 118 x 80 mm | 20 à 25 mm |
36.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16615834
|
Fisherbrand™
|
4 x 12 | 237 x 127 x 65 mm | 13 à 16 mm |
20.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16695834
|
Fisherbrand™
|
6 x 8 | 277 x 209 x 98 mm | 25 à 30 mm |
45.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16615844
|
Fisherbrand™
|
6 x 8 | 350 x 260 x 98 mm | 30 à 40 mm |
38.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16685824
|
Fisherbrand™
|
6 x 12 | 205 x 105 x 65 mm | 10 à 13 mm |
24.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16645834
|
Fisherbrand™
|
8 x 10 | 240 x 190 x 80 mm | 16 à 20 mm |
35.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16675834
|
Fisherbrand™
|
8 x 10 | 290 x 230 x 80 mm | 20 à 25 mm |
28.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16695824
|
Fisherbrand™
|
9 x 12 | 204 x 161 x 65 mm | 10 à 13 mm |
31.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16625834
|
Fisherbrand™
|
9 x 12 | 241 x 188 x 65 mm | 13 à 16 mm |
34.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Chemically-resistant HDPE Coated Wire Racks
- Racks can be used between temperatures of -40°C and 121°C
- Holds all brands and types of conical, round or flat bottom, glass or plastic, tubes and/or bottles
- Square wells and three deck levels help keep tubes secure
- Autoclavable
- Slotted Bottom Support
Spécification
Portoir pour tubes à essai | |
Bleu | |
Fil recouvert de PEHD | |
1 |
Autoclavables | |
Tubes | |
Non stérile |