Learn More
Fisherbrand™ HDPE Coated Wire Rack
HDPE Coated Wire Rack is durable for transport or sample handling. It is chemically-resistant and suitable for conical, round or flat-bottom, or plastic tubes and bottles.
Marque: Fisherbrand™
38.31 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21699" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.58000kg
Description
- Racks métallique recouvert de PEHD résistant aux produits chimiques
- Les racks peuvent être utilisés à des températures comprises entre -40°C et 121°C
- Accueille toutes les marques et tous les types de fonds coniques, ronds ou plats, en verre ou plastique, de tubes et/ou de flacons
- Les puits carrés et les trois niveaux de pont contribuent à la fixation des tubes
- Autoclavables
- Support à fond fendu
Spécification
Portoir pour tubes à essai | |
Autoclavables | |
Tubes | |
Non stérile | |
1 | |
277 x 209 mm | |
277 mm | |
209 mm | |
98 mm | |
25 à 30 mm |
6 x 8 | |
Bleu | |
Fil recouvert de PEHD | |
8 | |
277 x 209 x 98 mm | |
277 x 209 x 98 mm | |
10,90 in | |
8,30 in | |
3,90 in |