Learn More
SCAT Bac de récupération
Les plateaux de récupération SCAT stockent vos conteneurs de déchets et offrent une sécurité supplémentaire en cas de fuite.
Marque:  SCAT 117986
310.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10222480
  • 384.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-06-2024
Description
  • Convient à une vaste gamme de boîtes
  • Recueille le liquide en cas de fuite
  • Disponibles avec insert de base de sorte que les boîtes restent toujours propres et sèches
  • Avec matériau conducteur électrostatique en option
  • Fabriqué en PEHD ou PEHD-EC en option
Spécification
Spécification
24 L
Bac collecteur avec insert de base, conducteur électrostatique en PEHD, dimensions (l x h x p) : 295 x 200 x 415 mm (interne), dimensions (l x h x p) : 365 x 240 x 490 mm (externe)
(Intérieur) 200 mm, 240 mm (extérieur)
HDPE
(Intérieur) 295 mm, 365 mm (extérieur)
Manipulation de substances dangereuses
1 unités
Rectangulaires
Intérieur : 415 x 295 x 200 mm - extérieur : 490 x 365 x 240 mm
Noir
(Intérieur) 415 mm, 490 mm (extérieur)
Bac de récupération
Conteneurs de déchets
Insert de base
PEHD électroconducteur
Non autoclavable