Learn More
Buerkle™ Couvercle en PEHD pour cuve ronde
Le couvercle en PEHD Buerkletrade; pour cuve ronde est adapté à une utilisation avec les cuves Buerkletrade;.
Marque:  Buerkle™ 3482-0751
38.74 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.89000kg
Code produit. 10422372
  • 50.45€ / 1 pièce
En stock
Description
ulliAccessoire pour cuves rondes/liliRésistance aux produits chimiques/liliConvient aux denrées alimentaires/liliEn PTFE/li/ul
Spécification
Spécification
Couvercle
460 mm
1 de chaque
Polyéthylène
Pour tubes ronds