Learn More
Brand™ Louches en PEHD
Prélevez facilement les matériaux en poudre ou en granulés. Les cuillères en PEHD BRAND™ sont assez robustes pour manipuler ce type de matériaux grâce au PE durable qui les constitue.
Marque: Brand™ 139035
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 3.84000kg
Description
- En PEHD
- Couleur naturelle
Spécification
Naturel | |
Pelle | |
HDPE |
500 ml | |
350 mm |