Learn More
Kappes Systeme™ Bac de stockage en PEHD
Marque:  Kappes Systeme™ 6004.00.0354
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10054102
  • 2.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-12-2022
Spécification
Storage Bin
Gray
Feed and Roller Conveyor
5
290 x 140 x 130 mm
140 mm
HDPE
Rectangular
Food Storage
1/Pk.
290 mm
130 mm