Learn More
Heidolph instruments Bains chauffants
Ce bain en aluminium pour un transfert de chaleur supérieur est fourni avec deux poignées de sécurité isolées et un rebord de sécurité pour un montage sécurisé sur la plaque chauffante.
Marque: Heidolph instruments 504-93100-00
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 1.20000kg
Description
- Bain chauffant pour huile de 1 l
- Bain chauffant, 1 litre, pour huile
- Bain d’huile Heidolph pour huile jusqu’à 250°C
- Bain en aluminium pour un meilleur transfert de chaleur
- Fourni avec deux poignées de sécurité isolées et un rebord de sécurité pour un montage sécurisé sur la plaque chauffante
- Température maximale de 250°C
- Accessoire pour agitateurs magnétiques
Spécification
1 l | |
Bain chauffant, 1 L | |
Bain-marie |