Learn More
Heidolph instruments Bains chauffants
Ce bain en aluminium pour un transfert de chaleur supérieur est fourni avec deux poignées de sécurité isolées et un rebord de sécurité pour un montage sécurisé sur la plaque chauffante.
304.00€ - 529.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10059090
|
Heidolph instruments
504-93000-00 |
Bain chauffant pour huile, 1 L |
441.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10739551
|
Heidolph instruments
504-91100-00 |
Bain chauffant, 4 L |
529.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10702742
|
Heidolph instruments
504-93100-00 |
Bain chauffant, 1 L |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Bain chauffant pour huile de 1 l
- Bain chauffant, 1 litre, pour huile
- Bain d’huile Heidolph pour huile jusqu’à 250°C
- Bain en aluminium pour un meilleur transfert de chaleur
- Fourni avec deux poignées de sécurité isolées et un rebord de sécurité pour un montage sécurisé sur la plaque chauffante
- Température maximale de 250°C
- Accessoire pour agitateurs magnétiques
Spécification
Bain-marie |