Learn More
Helios Italquartz Boîtes hémisphériques avec bec verseur, transparentes
Boîtes rondes, en capsule, en forme de bol, avec bec verseur, en verre de quartz transparent, durable, résistant et chimiquement inerte.
Marque: Helios Italquartz 61P00001
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- Transparent
- Fond rond
- Avec bec verseur.
- Chimiquement inerte
- Excellente isolation électrique
- Excellente solidité et durabilité
- Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification
Transparent, avec bec verseur | |
5 cc | |
Rond | |
Bec verseur | |
38 mm |
Rond | |
Quartz | |
Boîte de culture hémisphérique | |
14 mm |