missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hemoglobin A2 Antibody (HBA/9193R), FITC, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-23980F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Hemoglobin A2 Monoclonal antibody specifically detects Hemoglobin A2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Hemoglobin A2 | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| alpha globin, alpha-2 globin, Alpha-globin, Hemoglobin alpha chain, hemoglobin subunit alpha, hemoglobin, alpha 2 | |
| Recombinant fragment (around aa1-100) of human Hemoglobin A2 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Cardiovascular Biology | |
| 3040 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| HBA/9193R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu