missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hemoglobin A2 Antibody (HBA/9193R) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-23980JF585
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Hemoglobin A2 Monoclonal antibody specifically detects Hemoglobin A2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Hemoglobin A2 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 585 | |
| alpha globin, alpha-2 globin, Alpha-globin, Hemoglobin alpha chain, hemoglobin subunit alpha, hemoglobin, alpha 2 | |
| Recombinant fragment (around aa1-100) of human Hemoglobin A2 protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Cardiovascular Biology | |
| 3040 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| HBA/9193R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu