Learn More
Hemoglobin beta Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498344 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30498344 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498344 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335330APC
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
Hemoglobin beta Polyclonal antibody specifically detects Hemoglobin beta in Human,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Hemoglobin beta
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène beta globin chain, beta-globin, CD113t-C, HBBB, HBD, Hemoglobin beta chain, hemoglobin subunit beta, hemoglobin, beta
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 47-147 of human Hemoglobin beta (NP_000509.1).,, Sequence:, GDLSTPDAVMGNPKVKAHGKKVLGAFSDGLAHLDNLKGTFATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCVLAHHFGKEFTPPVQAAYQKVVAGVANALAHKYH
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3043
Espèces cibles Human, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG