Learn More
Hemoglobin delta Rabbit anti-Mouse, Rat, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
204.00€ - 470.00€
Spécification
| Antigène | Hemoglobin delta |
|---|---|
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Forme | Purified |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18338744
|
Novus Biologicals
NBP3-03278-20UL |
20 μL |
204.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18373054
|
Novus Biologicals
NBP3-03278-100UL |
100 μL |
470.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Hemoglobin delta Polyclonal specifically detects Hemoglobin delta in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.Spécification
| Hemoglobin delta | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 3045 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Rat | |
| delta globin, Delta-globin, delta-globin chain, Hemoglobin delta chain, hemoglobin subunit delta, hemoglobin, delta | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-147 of human Hemoglobin delta (NP_000510.1). | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |