missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heparan Sulfate 3-O-Sulfotransferase 1/HS3ST1 Antibody [DyLight 650], Novus Biologicals™

Code produit 30762931 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30762931 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30762931 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur AF5968W

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Sheep Polyclonal Antibody

Heparan Sulfate 3-O-Sulfotransferase 1/HS3ST1 Polyclonal antibody specifically detects Heparan Sulfate 3-O-Sulfotransferase 1/HS3ST1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Heparan Sulfate 3-O-Sulfotransferase 1/HS3ST1
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 650
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène 3OST, 3-OST-1, 3OST1Heparan sulfate 3-O-sulfotransferase 1, EC 2.8.2, EC 2.8.2.23, h3-OST-1, heparan sulfate (glucosamine) 3-O-sulfotransferase 1, Heparan sulfate D-glucosaminyl 3-O-sulfotransferase 1, heparan sulfate glucosamine 3-O-sulfotransferase 1, heparin-glucosamine 3-O-sulfotransferase
Espèces hôtes Sheep
Immunogène Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human HS3ST1, Arg21-His307, Accession # O14792
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9957
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.