missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heparanase/HPSE Antibody (0C0) [Alexa Fluor« 700], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30520429 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30520429 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30520429 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP342982AF700

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Heparanase/HPSE Monoclonal antibody specifically detects Heparanase/HPSE in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Heparanase/HPSE
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 0C0
Conjugué Alexa Fluor 700
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène EC 3.2, endo-glucoronidase, HEP, heparanase, Heparanase-1, Hpa1, HPAheparanase exon 9 and 10 deletion, HPR1, HPSE1heparanase-1, HSE1heparanase exon10-deletion
Espèces hôtes Mouse
Immunogène heparanase - (Uniprot# Q9Y251)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Pancreatic Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10855
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.