missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hepassocin/FGL1 Antibody (1052921) [Biotin], Novus Biologicals™

Code produit 30666934 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30666934 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30666934 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB11230B

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Hepassocin/FGL1 Monoclonal antibody specifically detects Hepassocin/FGL1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Hepassocin/FGL1
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 1052921
Conjugué Biotin
Formule PBS
Alias de gène fibrinogen-like 1, fibrinogen-like protein 1, hepassocin, hepatocellular carcinoma-related sequence, Hepatocyte-derived fibrinogen-related protein 1, HFREP-1, HFREP1MGC12455, HP-041, LFIRE1, LFIRE-1, Liver fibrinogen-related protein 1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Hepassocin/FGL1, Met1-Ile312, Accession # BAB70690
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cardiovascular Biology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2267
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.