Learn More
Acide heptadécanoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Heptadecanoic acid is used as a reference during the analysis of medium-chain fatty acids from biomaterials such as seed oils and plant and animal oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘acide heptadécanoïque est utilisé comme référence lors de l‘analyse des acides gras à chaîne moyenne à partir de biomatériaux tels que les huiles de graines et les huiles végétales et animales.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme (légèrement), le méthanol (légèrement). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à 4°C. Conserver à l‘écart des agents oxydants.
L‘acide heptadécanoïque est utilisé comme référence lors de l‘analyse des acides gras à chaîne moyenne à partir de biomatériaux tels que les huiles de graines et les huiles végétales et animales.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme (légèrement), le méthanol (légèrement). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à 4°C. Conserver à l‘écart des agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Heptadecanoic acid |
Point de fusion | 59°C to 63°C |
Densité | 0.853 |
Point d’ébullition | 227°C (100 mmHg) |
Formule linéaire | CH3(CH2)15CO2H |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 1781004 |
Merck Index | 14,5751 |
Informations sur la solubilité | Soluble in Chloroform (Slightly),Methanol (Slightly). Insoluble in water. |
Poids de la formule | 270.46 |