Learn More
Herpes Simplex Virus 1 Antibody (HSVI/8375R), R&D Systems™
Code produit 18610474 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
20 μg
Conditionnement:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18610474 20 μg 20µg
18638264 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18610474 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP32027620ug
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Herpes Simplex Virus 1 Monoclonal specifically detects Herpes Simplex Virus 1 in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Herpes Simplex Virus 1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone HSVI/8375R
Concentration 0.2 mg/ml
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formule 10mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gène Herpes simplex virus, Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus type 1, HSV 1, Human herpesvirus 1, Human herpesvirus type 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Detergent-solubilized herpes simplex virus (HSV) type 1 infected cells
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 20 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Virus
Contenu et stockage Store at 4&drg;C. Do not freeze.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG κ
Gamme de produits Novus