missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Mouse anti-Virus, Clone: HSV1/1934, Novus Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Monoclonal specifically detects Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
| Antigène | Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | HSV1/1934 |
| Concentration | 0.2 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL |
| Formule | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Alias de gène | Herpes simplex virus 1, Herpes Simplex Virus 1 and 2, Herpes simplex virus 2, Herpes simplex virus type 1, Herpes simplex virus type 2, HSV 1, HSV 2 |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?