Learn More
Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Mouse anti-Virus, Clone: HSVI/2095, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
260.00€
Spécification
Antigène Herpes Simplex Virus 1 (HSV1)
Clone HSVI/2095
Concentration 0.2 mg/ml
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18376252
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-07669-20UG
20 μg
260.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Monoclonal specifically detects Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
Herpes Simplex Virus 1 (HSV1)
0.2 mg/ml
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Virus
Herpes simplex virus 1, Herpes Simplex Virus 1 and 2, Herpes simplex virus 2, Herpes simplex virus type 1, Herpes simplex virus type 2, HSV 1, HSV 2
IgG1 κ
Protein A or G purified
HSVI/2095
Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/ml
Monoclonal
Purified
RUO
10 mM PBS with 0.05% BSA
Baculovirus-expressed HSV DNA polymerase (POL) and POL/UL42 complex
Primary
Store at 4°C.