Learn More
Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Rabbit anti-Virus, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
473.00€
Spécification
Antigène Herpes Simplex Virus 1 (HSV1)
Concentration 0.2 mg/mL
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
18694577
Afficher les documents
Novus Biologicals
NBP3-07318-100ug
100 μg
473.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) Polyclonal specifically detects Herpes Simplex Virus 1 (HSV1) in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
Spécification
Herpes Simplex Virus 1 (HSV1)
Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL
Polyclonal
Purified
RUO
10 mM PBS with 0.05% BSA
Detergent-solubilized herpes simplex virus (HSV) type 1 infected cells
Primary
Store at 4°C.
0.2 mg/mL
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Virus
Herpes simplex virus 1, Herpes Simplex Virus 1 and 2, Herpes simplex virus 2, Herpes simplex virus type 1, Herpes simplex virus type 2, HSV 1, HSV 2
IgG
Protein A purified