missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HES-1 Antibody (OTI4H1), DyLight 650, Novus Biologicals™

Code produit 18128174 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18128174 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18128174 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP270937C

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

HES-1 Monoclonal specifically detects HES-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène HES-1
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone OTI4H1
Conjugué DyLight 650
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène BHLHB39, bHLHb39hairy homolog (Drosophila), Class B basic helix-loop-helix protein 39, FLJ20408, Hairy and enhancer of split 1, hairy and enhancer of split 1, (Drosophila), Hairy homolog, Hairy-like protein, Hes1, HES-1, hHL, HL, HRYHHL, transcription factor HES-1
Symboles de gène(s) HES1
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant protein expressed in E.coli corresponding to amino acids 1-280 of human HES-1.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
Disciplines de recherche Neuronal Stem Cell Markers, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3280.0
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.