missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HES7 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Code produit 18146792 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18146792 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18146792 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP227417G

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

HES7 Polyclonal specifically detects HES7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène HES7
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 488
Dilution Western Blot
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène bHLH factor Hes7, BHLHB37, bHLHb37transcription factor HES-7, Class B basic helix-loop-helix protein 37, Hairy and enhancer of split 7, hairy and enhancer of split 7 (Drosophila), hHes7, SCDO4
Symboles de gène(s) HES7
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène RAENRDGPkMLkPLVEkRc (aa 6-23)
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.