Learn More
Hydroxyde d’hexadécyltriméthylammonium, 25 % dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-141663
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Hexadecyltrimethylammonium hydroxide
Incolore à jaune
25%in Methanol
505-86-2
C19H43NO
CH3(CH2)15N(OH)(CH3)3
MFCD00041921
23 to 27 w/w% (in Methanol)
0.83g/mL
hexadecyltrimethylammonium hydroxide, cetyltrimethylammonium hydroxide, unii-8q7d6895lv, n,n,n-trimethylhexadecan-1-aminium hydroxide, 1-hexadecanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, cetrimide inn:ban:jan, n-hexadecyltrimethylammonium hydroxide, n,n,n-trimethyl-1-hexadecanaminiuhydroxide, 1-hexadecanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide 1:1, cetyl-trimethylammonium hydroxide
WJLUBOLDZCQZEV-UHFFFAOYSA-M
[OH-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Hexadécyl(triméthyl)azanium ; hydroxyde
301.56
68166
301.55
Flacon en verre
Solution
Hexadecyltrimethylammonium hydroxide
Incolore à jaune
25%in Methanol
505-86-2
C19H43NO
CH3(CH2)15N(OH)(CH3)3
MFCD00041921
23 to 27 w/w% (in Methanol)
0.83g/mL
hexadecyltrimethylammonium hydroxide, cetyltrimethylammonium hydroxide, unii-8q7d6895lv, n,n,n-trimethylhexadecan-1-aminium hydroxide, 1-hexadecanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, cetrimide inn:ban:jan, n-hexadecyltrimethylammonium hydroxide, n,n,n-trimethyl-1-hexadecanaminiuhydroxide, 1-hexadecanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide 1:1, cetyl-trimethylammonium hydroxide
WJLUBOLDZCQZEV-UHFFFAOYSA-M
[OH-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Hexadécyl(triméthyl)azanium ; hydroxyde
301.56
68166
301.55
Flacon en verre
Solution
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Quantité 50 g
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexadecyltrimethylammonium hydroxide, 25% in methanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.