Learn More
Hey L Antibody [DyLight 594], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30498257 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498257 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30498257 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335774DL594
 Article restreint
Expédition estimée: 05-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
Hey L Polyclonal antibody specifically detects Hey L in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Hey L
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 594
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène BHLHB33, bHLHb33hHeyL, Class B basic helix-loop-helix protein 33, hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif 3, hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif-like, hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif-like protein, Hairy-related transcription factor 3, HEY3, HEY-like protein, hHRT3, HRT3, HRT-3, MGC12623
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of human Hey L (NP_055386.2).,, Sequence:, IRYLGVLEGPSSRADPVRIRLLSHLNSYAAEMEPSPTPTGPLAFPAWPWSFFHSCPGLPALSNQLAILGRVPSPVLPGVSSPAYPIPALRTAPLRRATGIILPARRNVLPSRGASSTRRARPLERPATPVPVAPSSRAARSSHIAPLLQSSSPTPPGPTGSAAYVAVPTPNSSSPGPAGRPAGAMLYHSWVSEITEIGAF
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Neuroscience
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 26508
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG