missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HGF Antibody (SBF5 C1.7), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Code produit 18003236 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18003236 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18003236 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB1002696AF488

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

HGF Monoclonal specifically detects HGF in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène HGF
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone SBF5 C1.7
Conjugué Alexa Fluor 488
Dilution Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Formule 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène deafness, autosomal recessive 39, DFNB39, EC 3.4.21, EC 3.4.21.7, fibroblast-derived tumor cytotoxic factor, F-TCF, hepatocyte growth factor (hepapoietin A; scatter factor), Hepatopoeitin-A, HGFB, HPTAhepatocyte growth factor, lung fibroblast-derived mitogen, Scatter factor, SFhepatopoeitin-A
Symboles de gène(s) HGF
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant Human HGF
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Cell Cycle and Replication
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3082
Spécificité du test SBF5 C1.7 does not cross react with other members of the Skingle-serine protease superfamily such as HGF1/MSP, plasminogen/plasmin. t-PA and u-PA.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.