missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HGFR/c-MET Antibody (SAIT301), HRP, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-27954H
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
HGFR/c-MET Monoclonal antibody specifically detects HGFR/c-MET in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
| HGFR/c-MET | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| AUTS9, c-Met, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, hepatocyte growth factor receptor, HGF receptor, HGF/SF receptor, HGFR, Met (c-Met), met proto-oncogene (hepatocyte growth factor receptor), met proto-oncogene tyrosine kinase, oncogene MET, Proto-oncogene c-Met, RCCP2, Scatter factor receptor, SF receptor, Tyrosine-protein kinase Met | |
| HGFR/ c-Met | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cancer Stem Cells, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases | |
| 4233 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| SAIT301 | |
| PBS | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu