missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HHEX Antibody (OTI3E6), Biotin, Novus Biologicals™

Code produit 18128982 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18128982 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18128982 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP270890B

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

HHEX Monoclonal specifically detects HHEX in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène HHEX
Applications Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone OTI3E6
Conjugué Biotin
Dilution Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formule PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène hematopoietically expressed homeobox, HEXHMPH, Homeobox protein HEX, Homeobox protein PRH, HOX11L-PEN, PRHhematopoietically-expressed homeobox protein HHEX, PRHXhomeobox, hematopoietically expressed, proline-rich homeodomain-containing transcription factor
Symboles de gène(s) HHEX
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant fragment expressed in E.coli corresponding to amino acids 100-270 of human HHEX.
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 0.1 mL
Disciplines de recherche Developmental Biology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3087.0
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.