missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HHV8-ORF74 Antibody (462510), PE/Cy7, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB5264PECY7
538.05 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
HHV8-ORF74 Monoclonal antibody specifically detects HHV8-ORF74 in Virus samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| HHV8-ORF74 | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine7 | |
| PBS | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with viral HHV8-ORF74, Met1-Thr342, Accession # AAB51506 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Virus | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 462510 | |
| Flow Cytometry | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 4961460 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2b |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu