Learn More
Cole-Parmer™ HI-200 Series Hybridization Incubator
Use and recover volumes as low as 5 mL, ensuring preservation of precious samples with the HI-200 Series Hybridization Incubator.
4146.83€ - 6112.99€
Spécification
Type | Incubateur d'hybridation |
---|---|
Vitesse | 0.5 à 20 tr/min |
Uniformité de la température | <±1.0 °C |
Tension | 230 V |
Puissance | 750 W |
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11573859
|
Cole-Parmer™
39455-04 |
10°C au-dessus de la température ambiante à 80°C |
4146.83€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12803386
|
Cole-Parmer™
39455-03 |
10°C au-dessus de la température ambiante à 100°C |
6112.99€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Rotational speed from 0 to 20 rpm and rocking speed up to 60 opm.
- Radioactive-safe protective casing and nondrip tube design minimize risk to user.
- With excellent stability of ±0.1°C within the tubes, these hybridization incubators are great for nucleic hybridization applications such as Northern, Southern, and Western blots.
- Each incubator features two shakers—rotisserie shaker with rotational speed from 0 to 20 rpm and platform shaker with rocking speed up to 60 oscillation/minute.
- A removable drip tray provides for easy cleaning.
- Adjustable feet make leveling on uneven surfaces quick and easy.
Spécification
Incubateur d'hybridation | |
<±1.0 °C | |
750 W |
0.5 à 20 tr/min | |
230 V | |
50 à 60 Hz |