Learn More
Euro Protection™ Parka haute visibilité HI-WAY 4-en-1
Click to view available options
Dimensions:
S
Grande taille
Description
- Protection thermique et étanchéité
- Doublure polaire, protection dorsale, fermeture éclair centrale avec rabat
- Confort (respirabilité, coupe ¾)
- Flexibilité (compatibilité avec la veste HI-WAY (70520/70530, large gamme de couleurs)
- Parka et veste amovible qui peuvent être transformées en gilet en enlevant les manchettes
- La veste est fixée à la parka par une fermeture éclair centrale et les bandes à clipser dans le col et les manchettes
- Col haut
- Capuche fixe et fluorescente à deux pièces dissimulée dans le col et réglable avec un cordon
- Fermeture éclair centrale à double glissière, sous le rabat fermé par des clips, en haut du col.
- Quatre poches extérieures : deux poches arrières passepoilées avec rabat fermé par du velcro, une poche verticale sur la poitrine et une poche portefeuille cachée sous le rabat central, toutes deux zippées sous le rabat
- Poche plaquée intérieure, fermée par velcro
- Bande de suspension à la base interne du col
- Bandes de matériau réfléchissant 3M Scotchlite™
Spécification
Dimensions | S |
Matériau | Polyester, polyuréthane |
Couleur | Jaune, bleu marine |
Type de bouchon | Fermeture éclair |
Structure | Coutures scellées |
Revêtement | Polyuréthane Oxford 300D. |
Type de collier | Col haut |
Finition | Étanche |
Matériau de revêtement | Polaire |
Nbre de poches | Quatre poches extérieures, une poche intérieure |