Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™ Haute capacité, suspension à 50 %
Utilisé pour la purification de protéines recombinantes Strep-tag™ sous écoulement par gravité et basse pression ou FPLC
Marque:  IBA Lifesciences 2-1208-500
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 12896456
  • 29040.00€ / 1L
Expédition estimée: 07-06-2024
Description
  • La haute capacité Strep-Tactin™ Superflow™ est une agarose à 6 % associée à la variante de streptavidine Strep-Tactin™ et applicable à la purification des protéines de fusion Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™.
  • Par rapport à Strep-Tactin™ Superflow™, la haute capacité Strep-Tactin™ Superflow™ a une densité plus élevée de Strep-Tactin™ immobilisé, ce qui conduit à un rendement 3 à 5 fois plus élevé de protéines purifiées.
  • La suspension peut être utilisée pour conditionner des colonnes d’écoulement par gravité, car la résine est optimisée pour la chromatographie d’affinité sur colonne plutôt que pour la purification par lots.
  • Pour conditionner une colonne avec 1 ml de volume de lit de résine, 2 ml de suspension à 50 % sont nécessaires.  
Spécification
Spécification
1 000 ml
Suspension en résine haute capacité
Promotions
Usage exclusivement réservé à la recherche.