Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™ Haute capacité, suspension à 50 %
Utilisé pour la purification de protéines recombinantes Strep-tag™ sous écoulement par gravité et basse pression ou FPLC
195.00€ - 29040.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12856456
|
IBA Lifesciences
2-1208-002 |
4 ml |
195.00€
4mL |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12866456
|
IBA Lifesciences
2-1208-010 |
20 ml |
702.00€
20mL |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12876456
|
IBA Lifesciences
2-1208-025 |
50 ml |
1640.00€
50mL |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12896456
|
IBA Lifesciences
2-1208-500 |
1 000 ml |
29040.00€
1L |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La résine haute capacité offre une capacité de liaison 2 à 3 fois plus élevée pour les protéines streptides que la suspension Superflow Strep-Tactin standard
- Rendements plus élevés de protéines Strep-tag très pures
- La résine en vrac est recommandée pour le conditionnement des colonnes et des cartouches car la résine est optimisée pour la chromatographie d'affinité sur colonne plutôt que pour la purification par lots
- Capacité de liaison : 1 ml de résine sédimentée (correspondant à 2 ml de suspension à 50 %) est utile pour la purification en une étape de 150 à 500 nmol ou 3 à 15 mg de protéine recombinante
Spécification
Suspension en résine haute capacité |
Usage exclusivement réservé à la recherche.