Learn More
Kartell™ Nacelles de pesée en polystyrène hautement résistantes aux chocs
Constituent un système simple et peu coûteux de pesée de n’importe quel milieu.
Marque: Kartell™ 1110009
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Constituent un système simple et peu coûteux de pesée de n’importe quel milieu.
- Nacelles de pesée légères
- Non contaminantes (en HIPS avec surface hydrophobe)
- Très facilement façonnables pour prendre la forme d’un entonnoir
- Disponibles en deux modèles : diamant (DS) et carré (SQ)
- Modèle DS disponible en blanc ou noir pour une meilleure visibilité de la trace de l’échantillon sur la nacelle
- Tare reproductible : variation de lot à lot inférieure à 5 %
- Antistatiques
Spécification
Plat | |
Noir | |
Diamant | |
31 x 55 x 4,6 mm | |
55 mm | |
0,3 g |
5 ml | |
PS | |
Nacelle de pesée | |
31 mm | |
4,6 mm |