missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussures 7002 High Original
Résistance aux graisses animales, aux huiles et aux carburants. Traitement Sanitized™.
42.93€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Cuir |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15662448
|
Abeba™
7002/36 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15672448
|
Abeba™
7002/37 |
37 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15682448
|
Abeba™
7002/38 |
38 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15692448
|
Abeba™
7002/39 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15602458
|
Abeba™
7002/40 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15612458
|
Abeba™
7002/41 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15622458
|
Abeba™
7002/42 |
42 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Cuir blanc lisse
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Sangle de talon pliable, réglable
- Revêtement supérieur en cuir
- Chausse étroit
- Talon compensé 45 mm
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC | |
Cuir | |
PUR | |
Graisses animales, huiles et carburants |
Blanc | |
Antidérapant | |
7002 |