Learn More
Cytiva Solutions rNTP haute pureté
À utiliser pour la transcription in vivo ou pour les réactions nécessitant des rNTP à grande pureté. Les solutions rNTP à haute pureté Cytiva Lifescience™ offrent des solutions faciles à utiliser et permettant un gain de temps.
Marque: Cytiva 27-2086-01
82.11 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Chaque lot est testé pour la contamination par ribonucléase afin d’assurer le succès de votre application
- Haute pureté : > 98% de triphosphate
Spécification
Liquide | |
7,5 | |
100 mM | |
25 μmol | |
transcription in-vitro, amplification, séquençage didésoxy, marquage, mutagénèse, synthèse d’ADNc et profilage d’expression |
Des solutions permettant un gain de temps et faciles à utiliser pour la transcription in vivo ou les réactions nécessitant des rNTP à haute pureté. | |
UTP, solution de 100 mM | |
≥ 98 % de triphosphate | |
Incolore |