Learn More
Cytiva Solutions rNTP haute pureté
À utiliser pour la transcription in vivo ou pour les réactions nécessitant des rNTP à grande pureté. Les solutions rNTP à haute pureté Cytiva Lifescience™ offrent des solutions faciles à utiliser et permettant un gain de temps.
89.20€
Spécification
Format | Liquide |
---|---|
Description | Des solutions permettant un gain de temps et faciles à utiliser pour la transcription in vivo ou les réactions nécessitant des rNTP à haute pureté. |
pH | 7,5 |
Concentration | 100 mM |
Pureté | ≥ 98 % de triphosphate |
Code produit | Marque | Format | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10136184
|
Cytiva
27-2066-01 |
Liquide | CTP, solution de 100 mM | 25 μmol |
89.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10784737
|
Cytiva
27-2076-01 |
Liquide | GTP, solution de 100 mM | 25 μmol |
89.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10004164
|
Cytiva
27-2086-01 |
Liquide | UTP, solution de 100 mM | 25 μmol |
89.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10676505
|
Cytiva
27-2056-01 |
Liquide | ATP, solution de 100 mM | 25 μmol |
89.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Chaque lot est testé pour la contamination par ribonucléase afin d’assurer le succès de votre application
- Haute pureté : > 98% de triphosphate
Spécification
Liquide | |
7,5 | |
≥ 98 % de triphosphate | |
Incolore |
Des solutions permettant un gain de temps et faciles à utiliser pour la transcription in vivo ou les réactions nécessitant des rNTP à haute pureté. | |
100 mM | |
25 μmol | |
transcription in-vitro, amplification, séquençage didésoxy, marquage, mutagénèse, synthèse d’ADNc et profilage d’expression |