Learn More
Cytiva Solutions rNTP haute pureté
À utiliser pour la transcription in vivo ou pour les réactions nécessitant des rNTP à grande pureté. Les solutions rNTP à haute pureté Cytiva Lifescience™ offrent des solutions faciles à utiliser et permettant un gain de temps.
Marque: Cytiva 27-2056-01
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Description
- Chaque lot est testé pour la contamination par ribonucléase afin d’assurer le succès de votre application
- Haute pureté : > 98% de triphosphate
Spécification
Liquide | |
7.5 | |
100 mM | |
25 μmol | |
transcription in-vitro, amplification, séquençage didésoxy, marquage, mutagénèse, synthèse d’ADNc et profilage d’expression |
Solutions rapides et faciles à utiliser pour la transcription in vitro ou pour les réactions exigeant des rNTP de haute pureté. | |
ATP, solution de 100 mM | |
≥ 98 % de triphosphate | |
Incolore |