Learn More
Aalborg™ Vanne en laiton haute résolution
La vanne en laiton haute résolution d’Aalborg™ est conçue pour les applications de laboratoire et industrielles pour la régulation des gaz et liquides corrosifs ou pour un service de haute pureté.
Marque: Aalborg™ VM4-BB-1A
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Pour une haute résolution
- Conçue pour les applications de laboratoire et industrielles pour la régulation des gaz et liquides corrosifs ou pour un service de haute pureté.
- Elles peuvent également être utilisées comme vannes d’arrêt.
- Les corps des vannes sont renforcés par des coques métalliques structurellement rigides.
- Les coques sont en laiton, les bagues sont en laiton plaqué ou en acier inox 316.
Spécification
70 ml/min | |
2500°ml/min. | |
82°C | |
Vanne haute résolution |