Learn More
Aalborg™ Vanne en laiton haute résolution
La vanne en laiton haute résolution d’Aalborg™ est conçue pour les applications de laboratoire et industrielles pour la régulation des gaz et liquides corrosifs ou pour un service de haute pureté.
Marque:  Aalborg™ VM2-BB-1A
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11797539
  • 118.72€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-07-2024
Description
  • Pour une haute résolution
  • Conçue pour les applications de laboratoire et industrielles pour la régulation des gaz et liquides corrosifs ou pour un service de haute pureté.
  • Elles peuvent également être utilisées comme vannes d’arrêt.
  • Les corps des vannes sont renforcés par des coques métalliques structurellement rigides.
  • Les coques sont en laiton, les bagues sont en laiton plaqué ou en acier inox 316.
Spécification
Spécification
12 ml/min
400°ml/min.
82°C
Vanne haute résolution