Learn More
Scotch™ Ruban d'emballage haute adhésion 375+
Le ruban d'emballage High Tack 375+ est un ruban de conditionnement haute performance, qui ferme en toute sécurité une variété de matériaux de boîtes lourds, y compris les panneaux de fibres recyclés. Le support de film en polypropylène est facile à dérouler et résiste à l'abrasion, à l'humidité, au dépolissage et aux déchirures des bords.
43.30€ - 770.00€
Spécification
Type d’adhésif | Thermofusible |
---|---|
Couleur | Transparent |
Format | de dia. int. |
Matériau | Polypropylène |
Type de produit | Ruban adhésif pour boîte |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17701679
|
Scotch™
7100215092 |
50 m x 48 mm |
43.30€
6 rouleaux |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17711679
|
Scotch™
7100215511 |
914 m x 48 mm |
770.00€
6 rouleaux |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Ruban de conditionnement thermofusible haute performance pour applications ultrarésistantes
- La colle résistante aide à prévenir les falsifications et la défaillance du ruban pendant l'expédition et la livraison
- Haute résistance aux déchirures et à l'éclatement des bords pour le commerce électronique et les envois de colis uniques
- Adhésif élastomère synthétique thermofusible doté d'un support en polypropylène pour la conformabilité
- Déroulement facile et application fluide pour une utilisation sur les lignes d'emballage automatisées à grande vitesse
Spécification
Thermofusible | |
de dia. int. | |
Ruban adhésif pour boîte | |
1,88 in |
Transparent | |
Polypropylène | |
Ruban d’emballage résistant | |
48 mm |