Learn More
Nabertherm™ Four haute température, série LHT/D
Les modèles de table compacts conviennent parfaitement au frittage des matériaux céramiques techniques, tels que les bridges dentaires en oxyde de zirconium.
7340.00€ - 10740.00€
Spécification
Type de contrôleur | P570 |
---|---|
max. (métrique) | Jusqu’à 1 650°C |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17387979
|
Nabertherm™
LHT127WN1 |
1 L |
7340.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17327989
|
Nabertherm™
LHT327VN1 |
3 L |
10740.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Température maximale :1650°C
- Éléments chauffants de haute qualité en disiliciure de molybdène
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée avec un ventilateur de refroidissement supplémentaire pour que la température de la surface reste basse
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Conception compacte avec porte à guillotine et ouverture vers le haut
- Entrée d’air réglable
- Ouverture pour l’air d’échappement au niveau de la partie supérieure
- Thermocouple de type B
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
P570 | |
Jusqu’à 1 650°C |