Learn More
Nabertherm™ Fours haute température, chauffés par des barres SiC
La durabilité des barres SiC lors d’un usage périodique, combinée à leur vitesse de chauffage élevée, fait de ces fours haute température des outils de laboratoire polyvalents.
7155.00€ - 24510.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | max. (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | max. (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17317929
|
Nabertherm™
LC034H6ON5 |
3 L | Jusqu’à 1 600°C |
8660.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17317839
|
Nabertherm™
HC0356VNA |
16 L | Jusqu’à 1 500°C |
24510.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17367929
|
Nabertherm™
LC084H6ON8 |
8 L | Jusqu’à 1 600°C |
15050.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17357929
|
Nabertherm™
LC084H5ON8 |
8 L | Jusqu’à 1 500°C |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17387919
|
Nabertherm™
LC034H4ON5 |
3 L | Jusqu’à 1 400°C |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
17347929
|
Nabertherm™
LC084H4ON8 |
8 L | Jusqu’à 1 400°C |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Température maximale :1 400°C, 1 500°C ou 1 600°C
- Chambre de four revêtue de matériaux fibreux durables, non classifiés, de première classe
- Enveloppe en tôle d’acier inox structurée
- Enveloppe à double paroi pour maintenir des températures externes basses et une stabilité élevée
- Porte à guillotine optionnelle avec surface chaude orientée à l’opposé de l’opérateur
- Système de commutation avec relais d’état solide, et alimentation raccordée aux barres SiC
- Tiges chauffantes faciles à remplacer
- Ouverture réglable de l’entrée d’air, ouverture pour l’air d’échappement au niveau de la partie supérieure
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
Four | |
Barre chauffante SiC |