Learn More
Nabertherm™ Four tubulaire haute température pour une utilisation verticale, série RHTV
Les matériaux d’isolation de haute qualité sont fabriqués en plaques de fibres formées sous vide permettent à l’ensemble de fonctionner tout en économisant de l’énergie, avec des délais de chauffage rapides grâce au faible stockage de chaleur et à la thermoconductivité.Différents systèmes d’alimentation en gaz permettent de réaliser des performances avec des gaz protecteurs ou réactifs, non inflammables ou inflammables, ou sous vide.
20820.00€ - 34480.00€
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) Tube de procédé | max. (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) Tube de procédé | max. (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17388189
|
Nabertherm™
RV152V62AN |
50 mm | 1600°C |
20820.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17398189
|
Nabertherm™
RV152V72AN |
50 mm | 1700°C |
21070.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17308199
|
Nabertherm™
RV152V82AN |
50 mm | 1800°C |
23130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17328199
|
Nabertherm™
RV282V72AN |
80 mm | 1700°C |
24830.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17338199
|
Nabertherm™
RV282V82AN |
80 mm | 1800°C |
27390.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17348199
|
Nabertherm™
RV322V62AN |
120 mm | 1600°C |
27670.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17358199
|
Nabertherm™
RV322V72AN |
120 mm | 1700°C |
30210.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17368199
|
Nabertherm™
RV322V82AN |
120 mm | 1800°C |
34480.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17318199
|
Nabertherm™
RV282V62AN |
80 mm | 1600°C |
22010.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Température maximale :1 600°C, 1 700°C ou 1 800°C
- Éléments chauffants MoSi2, montés verticalement pour être facilement remplacés
- Isolation avec des plaques en fibre de céramique formées sous vide
- Les seuls matériaux fibreux utilisés sont ceux qui ne sont pas classifiés comme cancérogènes, selon TRGS 905, classe 1 ou 2
- Boîtier extérieur rectangulaire avec fentes de refroidissement par convection
- Fours tubulaires RHTV avec châssis pour fonctionnement vertical
- Enveloppe à double paroi en tôle d’acier inox structurée
- Tube de travail en céramique en matériau C 799 avec bouchons en fibre pour un fonctionnement sous air
- Thermocouple de type B
- Bloc d’alimentation avec transformateur basse tension et thyristor
- Limiteur de surchauffe avec température de coupure réglable de classe de protection thermique 2 conformément à la norme EN 60519-2 pour protéger le four et la charge et avec gradient de température maximum sélectionnable comme protection du tube
- Appareillage de connexion et unité de commande séparé du four dans une armoire sur pied à part
- Application définie dans les limites des consignes d’utilisation
- Logiciel NTLog Basic pour régulateur Nabertherm : enregistrement des données relatives aux processus avec une clé USB
Spécification
P570 | |
Vertical |