Learn More
Uvex™ High-vis Polo Shirt 7479-Orange
Catalog Number 17265901
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
XXL
XXXL
4XL
XXXXXL
XXXXXXL
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
  • Polo pour homme
  • Couleur : jaune signalisation / bleu foncé
  • Matériau : 50 % coton, 50 % polyester, 180 g/m²
  • Polo manches longues, coupe ergonomique, 3 boutons invisibles, col de polo renforcé, 2 bandes réfléchissantes autour du tronc et du bras
  • Pictogramme de broderie directe haute visibilité sur le devant
  • Broderie directe Uvex sur le bras supérieur gauche
  • Logo recyclé à broderie directe dans le dos
  • Normes : EN ISO 20471 : Classe 2 UV 801 2013
  • Norme OEKO-TEX™ 100 - Tailles : S - 6XL
  • Entretien : lavable à 40°C, ne pas utiliser de chlore, ne pas blanchir, ne pas sécher au sèche-linge, repassage 1 point, ne pas nettoyer à sec
Dimensions 4XL
Sexe Hommes
Couleur Orange
Type de bouchon Boutons pression
Jetable Non
Épaisseur 180 g/m²