Learn More
Uvex™ High Visibility Softshell 9907-Yellow
All that is essential is that everyone can be seen despite the poor visibility. The high-visibility clothing from the uvex protection flash collection uses bright reflective strips. And of course the cargo trousers and softshell jackets with their optimum fit can also be seen in daylight
Marque:  Uvex™ 9809613
Informations supplémentaires : Poids : 1.04300kg
Code produit. 17249251
  • 140.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-12-2022
Description
  • Veste softshell haute visibilité
  • Couleur : jaune signalisation/marine
  • Matériau : 94 % polyester, 6 % élasthanne
  • À l’intérieur : Veste softshell stylée 100 % polyester avec passepoils jaunes dans les coutures et bandes réfléchissantes sur la coque
  • Nouvelle coupe avec ajustement ergonomique. veste softshell deux tons haute visibilité, manches amovibles : peut se porter comme un gilet, laminage polaire jaune signalisation à l’intérieur, fermeture éclair en plastique visible sur le devant au centre, 1 poche poitrine droite avec fermeture éclair, 2 poches latérales avec accès oblique aisé et fermeture éclair en plastique, manchons amovibles
  • Manchons avec boucle et largeur réglable velcro, dos plus long
  • Certifié conforme à la norme EN ISO 20471 X2 (veste) EN ISO 20471 X1 (gilet)
  • Tailles : S (46/48) à XXL (62/64)
  • Instructions d’entretien : Lavable à 30°C (cycle doux), pas de chlore, ne pas sécher au sèche-linge, repassage : I point, ne pas nettoyer à sec
Spécification
Spécification
XXL
Jaune
Non
Hommes
Fermeture éclair