Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Himalaya
Une chaussure moderne qui non seulement a aspect élégant mais protège également vos pieds de haut en bas et partout ailleurs. Le modèle Himalaya est doté d’un embout de sécurité en acier et d’une plaque en acier inox intégrée. La semelle en PU antidérapante double couche offre une protection supplémentaire contre les risques au sol.
Marque: Emma Safety Footwear MM33454841
Informations supplémentaires : Poids : 0.40000kg
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle adaptée aux travaux en zones humides
- En nubuck huilé
- Torsion facile GripForce™
- Bande réfléchissante 3M™
- Argent purifié Hydro-Tec™ pour des pieds plus secs et plus frais
- Sanitized
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Noir | |
Argent purifié Hydro-Tec™ | |
41 |
Lacets | |
Himalaya | |
Nubuck huilé | |
Acier |